Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAE1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SAE1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8183-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16003131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001139185.1
SAE1 Protein
Research Use Only
SAE1
Recombinant Protein
E. coli
MVEKEEAGGG ISEEEAAQYD RQIRLWGLEA QKRLRASRVL LVGLKGLGAE IAKNLILAGV KGLTMLDHEQ VTPEDPGAQF LIRTGSVGRN RAEASLERAQ NLNPMVDVKV DTEDIEKKPE SFFTQFDAVC LTCCSRDVIV KVDQICHKNS IKFFTGDVFG YHGYTFANLG EHEFVEEKTK VAKVSQGVED GPDTKRAKLD SSETTMVKKK VVFCPVKEAL EVDWSSEKAK AALKRTTSDY FLLQVLLKFR TDKGRDPSSD TYEEDSELLL QIRNDVLDSL GISPDLLPED FVRYCFSEMA PVCAVVGGIL AQEIVKALSQ RDPPHNNFFF FDGMKGNGIV ECLGPK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10055
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol