Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAE1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SAE1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001139185.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10055 |
Nombre | SAE1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053121
|
enQuireBio™
QP8183-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073121
|
enQuireBio™
QP8183-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063121
|
enQuireBio™
QP8183-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083121
|
enQuireBio™
QP8183-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093121
|
enQuireBio™
QP8183-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003131
|
enQuireBio™
QP8183-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001139185.1 | |
SAE1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10055 | |
Research Use Only | |
SAE1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVEKEEAGGG ISEEEAAQYD RQIRLWGLEA QKRLRASRVL LVGLKGLGAE IAKNLILAGV KGLTMLDHEQ VTPEDPGAQF LIRTGSVGRN RAEASLERAQ NLNPMVDVKV DTEDIEKKPE SFFTQFDAVC LTCCSRDVIV KVDQICHKNS IKFFTGDVFG YHGYTFANLG EHEFVEEKTK VAKVSQGVED GPDTKRAKLD SSETTMVKKK VVFCPVKEAL EVDWSSEKAK AALKRTTSDY FLLQVLLKFR TDKGRDPSSD TYEEDSELLL QIRNDVLDSL GISPDLLPED FVRYCFSEMA PVCAVVGGIL AQEIVKALSQ RDPPHNNFFF FDGMKGNGIV ECLGPK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |