Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6640-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16064730
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_055439.1
S100A6 Protein
Research Use Only
S100A6
Recombinant Protein
E. coli
MACPLDQAIG LLVAIFHKYS GREGDKHTLS KKELKELIQK ELTIGSKLQD AEIARLMEDL DRNKDQEVNF QEYVTFLGAL ALIYNEALKG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6277
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol