Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A6, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_055439.1
ID de gen (Entrez) 6277
Nombre S100A6 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16064730
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6640-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16084730
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6640-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16074730
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6640-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16094730
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6640-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16004740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6640-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16014740
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6640-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_055439.1
S100A6 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
6277
Research Use Only
S100A6
Recombinant Protein
E. coli
MACPLDQAIG LLVAIFHKYS GREGDKHTLS KKELKELIQK ELTIGSKLQD AEIARLMEDL DRNKDQEVNF QEYVTFLGAL ALIYNEALKG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.