Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S-phase kinase-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S-phase kinase-associated protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7528-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16079190
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001230049.1
S-phase kinase-associated protein 1
Research Use Only
SKP2
Recombinant Protein
E. coli
MHRKHLQEIP DLSSNVATSF TWGWDSSKTS ELLSGMGVSA LEKEEPDSEN IPQELLSNLG HPESPPRKRL KSKGSDKDFV IVRRPKLNRE NFPGVSWDSL PDELLLGIFS CLCLPELLKV SGVCKRWYRL ASDESLWQTL DLTGKNLHPD VTGRLLSQGV IAFRCPRSFM DQPLAEHFSP FRVQHMDLSN SVIEVSTLHG ILSQCSKLQN LSLEGLRLSD PIVNTLAKNS NLVRLNLSGC SGFSEFALQT LLSSCSRLDE LNLSWCFDFT EKHVQVAVAH VSETITQLNL SGYRKNLQKS DLSTLVRRCP NLVHLDLSDS VMLKNDCFQE FFQLNYLQHL SLSRCYDIIP ETLLELGEIP TLKTLQVFGI VPDGTLQLLK EALPHLQINC SHFTTIARPT IGNKKNQEIW GIKCRLTLQK PSCL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6502
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol