Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S-phase kinase-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S-phase kinase-associated protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001230049.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6502 |
Nombre | S-phase kinase-associated protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16039190
|
enQuireBio™
QP7528-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16059190
|
enQuireBio™
QP7528-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16049190
|
enQuireBio™
QP7528-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16069190
|
enQuireBio™
QP7528-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079190
|
enQuireBio™
QP7528-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16089190
|
enQuireBio™
QP7528-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001230049.1 | |
S-phase kinase-associated protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6502 | |
Research Use Only | |
SKP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHRKHLQEIP DLSSNVATSF TWGWDSSKTS ELLSGMGVSA LEKEEPDSEN IPQELLSNLG HPESPPRKRL KSKGSDKDFV IVRRPKLNRE NFPGVSWDSL PDELLLGIFS CLCLPELLKV SGVCKRWYRL ASDESLWQTL DLTGKNLHPD VTGRLLSQGV IAFRCPRSFM DQPLAEHFSP FRVQHMDLSN SVIEVSTLHG ILSQCSKLQN LSLEGLRLSD PIVNTLAKNS NLVRLNLSGC SGFSEFALQT LLSSCSRLDE LNLSWCFDFT EKHVQVAVAH VSETITQLNL SGYRKNLQKS DLSTLVRRCP NLVHLDLSDS VMLKNDCFQE FFQLNYLQHL SLSRCYDIIP ETLLELGEIP TLKTLQVFGI VPDGTLQLLK EALPHLQINC SHFTTIARPT IGNKKNQEIW GIKCRLTLQK PSCL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |