Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RuvB-like 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RuvB-like 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8295-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16003851
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001308120.1
RuvB-like 2 Protein
Research Use Only
RUVBL2
Recombinant Protein
E. coli
ATVTATTKVP EIRDVTRIER IGAHSHIRGL GLDDALEPRQ ASQGMVGQLA ARRAAGVVLE MIREGKIAGR AVLIAGQPGT GKTAIAMGMA QALGPDTPFT AIAGSEIFSL EMSKTEALTQ AFRRSIGVRI KEETEIIEGE VVEIQIDRPA TGTGSKVGKL TLKTTEMETI YDLGTKMIES LTKDKVQAGD VITIDKATGK ISKLGRSFTR ARDYDAMGSQ TKFVQCPDGE LQKRKEVVHT VSLHEIDVIN SRTQGFLALF SGDTGEIKSE VREQINAKVA EWREEGKAEI IPGVLFIDEV HMLDIESFSF LNRALESDMA PVLIMATNRG ITRIRGTSYQ SPHGIPIDLL DRLLIVSTTP YSEKDTKQIL RIRCEEEDVE MSEDAYTVLT RIGLETSLRY AIQLITAASL VCRKRKGTEV QVDDIKRVYS LFLDESRSTQ YMKEYQDAFL FNELKGETMD TS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10856
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol