Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RuvB-like 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RuvB-like 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001308120.1
ID de gen (Entrez) 10856
Nombre RuvB-like 2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16053841
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8295-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16073841
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8295-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16063841
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8295-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16083841
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8295-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16093841
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8295-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16003851
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8295-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001308120.1
RuvB-like 2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
10856
Research Use Only
RUVBL2
Recombinant Protein
E. coli
ATVTATTKVP EIRDVTRIER IGAHSHIRGL GLDDALEPRQ ASQGMVGQLA ARRAAGVVLE MIREGKIAGR AVLIAGQPGT GKTAIAMGMA QALGPDTPFT AIAGSEIFSL EMSKTEALTQ AFRRSIGVRI KEETEIIEGE VVEIQIDRPA TGTGSKVGKL TLKTTEMETI YDLGTKMIES LTKDKVQAGD VITIDKATGK ISKLGRSFTR ARDYDAMGSQ TKFVQCPDGE LQKRKEVVHT VSLHEIDVIN SRTQGFLALF SGDTGEIKSE VREQINAKVA EWREEGKAEI IPGVLFIDEV HMLDIESFSF LNRALESDMA PVLIMATNRG ITRIRGTSYQ SPHGIPIDLL DRLLIVSTTP YSEKDTKQIL RIRCEEEDVE MSEDAYTVLT RIGLETSLRY AIQLITAASL VCRKRKGTEV QVDDIKRVYS LFLDESRSTQ YMKEYQDAFL FNELKGETMD TS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.