Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ROR1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ROR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6615-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014570
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001077061.1
ROR1 Protein
Research Use Only
ROR1
Recombinant Protein
E. coli
QETELSVSAE LVPTSSWNIS SELNKDSYLT LDEPMNNITT SLGQTAELHC KVSGNPPPTI RWFKNDAPVV QEPRRLSFRS TIYGSRLRIR NLDTTDTGYF QCVATNGKEV VSSTGVLFVK FGPPPTASPG YSDEYEEDGF CQPYRGIACA RFIGNRTVYM ESLHMQGEIE NQITAAFTMI GTSSHLSDKC SQFAIPSLCH YAFPYCDETS SVPKPRDLCR DECEILENVL CQTEYIFARS NPMILMRLKL PNCEDLPQPE SPEAANCIRI GIPMADPINK NHKCYNSTGV DYRGTVSVTK SGRQCQPWNS QYPHTHTFTA LRFPELNGGH SYCRNPGNQK EAPWCFTLDE NFKSDLCDIP AC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4919
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol