missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ROR1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ROR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001077061.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4919 |
Nombre | ROR1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16084560
|
enQuireBio™
QP6615-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16004570
|
enQuireBio™
QP6615-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16094560
|
enQuireBio™
QP6615-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16014570
|
enQuireBio™
QP6615-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16024570
|
enQuireBio™
QP6615-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16034570
|
enQuireBio™
QP6615-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001077061.1 | |
ROR1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4919 | |
Research Use Only | |
ROR1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QETELSVSAE LVPTSSWNIS SELNKDSYLT LDEPMNNITT SLGQTAELHC KVSGNPPPTI RWFKNDAPVV QEPRRLSFRS TIYGSRLRIR NLDTTDTGYF QCVATNGKEV VSSTGVLFVK FGPPPTASPG YSDEYEEDGF CQPYRGIACA RFIGNRTVYM ESLHMQGEIE NQITAAFTMI GTSSHLSDKC SQFAIPSLCH YAFPYCDETS SVPKPRDLCR DECEILENVL CQTEYIFARS NPMILMRLKL PNCEDLPQPE SPEAANCIRI GIPMADPINK NHKCYNSTGV DYRGTVSVTK SGRQCQPWNS QYPHTHTFTA LRFPELNGGH SYCRNPGNQK EAPWCFTLDE NFKSDLCDIP AC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |