Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rho guanine nucleotide exchange factor 7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rho guanine nucleotide exchange factor 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8369-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16064261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001106983.1
Rho guanine nucleotide exchange factor 7 Protein
Research Use Only
ARHGEF7
Recombinant Protein
E. coli
MNSAEQTVTW LITLGVLESP KKTISDPEGF LQASLKDGVV LCRLLERLLP GTIEKVYPEP RSESECLSNI REFLRGCGAS LRLELLFPPS QPPQHLVTTI LLSASTFDAN DLYQGQNFNK VLSSLVTLNK VTADIGLGSD SVCARPSSHR IKSFDSLGSQ SLHTRTSKLF QGQYRSLDMT DNSNNQLVVR AKFNFQQTNE DELSFSKGDV IHVTRVEEGG WWEGTLNGRT GWFPSNYVRE VKASEKPVSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8874
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol