Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rho guanine nucleotide exchange factor 7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rho guanine nucleotide exchange factor 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001106983.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8874 |
Nombre | Rho guanine nucleotide exchange factor 7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16064261
|
enQuireBio™
QP8369-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16004271
|
enQuireBio™
QP8369-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054261
|
enQuireBio™
QP8369-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16084261
|
enQuireBio™
QP8369-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16094261
|
enQuireBio™
QP8369-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074261
|
enQuireBio™
QP8369-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001106983.1 | |
Rho guanine nucleotide exchange factor 7 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8874 | |
Research Use Only | |
ARHGEF7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNSAEQTVTW LITLGVLESP KKTISDPEGF LQASLKDGVV LCRLLERLLP GTIEKVYPEP RSESECLSNI REFLRGCGAS LRLELLFPPS QPPQHLVTTI LLSASTFDAN DLYQGQNFNK VLSSLVTLNK VTADIGLGSD SVCARPSSHR IKSFDSLGSQ SLHTRTSKLF QGQYRSLDMT DNSNNQLVVR AKFNFQQTNE DELSFSKGDV IHVTRVEEGG WWEGTLNGRT GWFPSNYVRE VKASEKPVSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |