Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Retnlb Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retnlb, was expressed in the hosts and tags indicated.
170.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_115968.1
ID de gen (Entrez) 84666
Nombre Retnlb Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16022281
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8034-EC-100UG
100 μg
555.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16042281
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8034-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16032281
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8034-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16052281
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8034-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16062281
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8034-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072281
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8034-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_115968.1
Retnlb Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
84666
Research Use Only
RETNLB
Recombinant Protein
E. coli
QCSLDSVMDK KIKDVLNSLE YSPSPISKKL SCASVKSQGR PSSCPAGMAV TGCACGYGCG SWDVQLETTC HCQCSVVDWT TARCCHLT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.