Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Retnlb Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retnlb, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8034-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16072281
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_115968.1
Retnlb Protein
Research Use Only
RETNLB
Recombinant Protein
E. coli
QCSLDSVMDK KIKDVLNSLE YSPSPISKKL SCASVKSQGR PSSCPAGMAV TGCACGYGCG SWDVQLETTC HCQCSVVDWT TARCCHLT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84666
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol