Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Resistin / ADSF / RETN Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Resistin / ADSF / RETN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6599-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001180303.1
Resistin / ADSF / RETN Protein
Research Use Only
RETN
Recombinant Protein
E. coli
KTLCSMEEAI NERIQEVAGS LIFRAISSIG LECQSVTSRG DLATCPRGFA VTGCTCGSAC GSWDVRAETT CHCQCAGMDW TGARCCRVQP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56729
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol