Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Resistin / ADSF / RETN Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Resistin / ADSF / RETN, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001180303.1
ID de gen (Entrez) 56729
Nombre Resistin / ADSF / RETN Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16044450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6599-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16064450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6599-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16054450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6599-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16074450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6599-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16084450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6599-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16094450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6599-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001180303.1
Resistin / ADSF / RETN Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
56729
Research Use Only
RETN
Recombinant Protein
E. coli
KTLCSMEEAI NERIQEVAGS LIFRAISSIG LECQSVTSRG DLATCPRGFA VTGCTCGSAC GSWDVRAETT CHCQCAGMDW TGARCCRVQP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.