Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulatory protein E2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulatory protein E2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7408-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078720
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_041328.1
Regulatory protein E2 Protein
Research Use Only
E2
Recombinant Protein
E. coli
METLCQRLNV CQDKILTHYE NDSTDLRDHI DYWKHMRLEC AIYYKAREMG FKHINHQVVP TLAVSKNKAL QAIELQLTLE TIYNSQYSNE KWTLQDVSLE VYLTAPTGCI KKHGYTVEVQ FDGDICNTMH YTNWTHIYIC EEASVTVVEG QVDYYGLYYV HEGIRTYFVQ FKDDAEKYSK NKVWEVHAGG QVILCPTSVF SSNEVSSPEI IRQHLANHPA ATHTKAVALG TEETQTTIQR PRSEPDTGNP CHTTKLLHRD SVDSAPILTA FNSSHKGRIN CNSNTTPIVH LKGDANTLKC LRYRFKKHCT LYTAVSSTWH WTGHNVKHKS AIVTLTYDSE WQRDQFLSQV KIPKTITVST GFMSI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1489080
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol