Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulatory protein E2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Regulatory protein E2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_041328.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1489080 |
Nombre | Regulatory protein E2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028720
|
enQuireBio™
QP7408-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048720
|
enQuireBio™
QP7408-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038720
|
enQuireBio™
QP7408-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058720
|
enQuireBio™
QP7408-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068720
|
enQuireBio™
QP7408-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078720
|
enQuireBio™
QP7408-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_041328.1 | |
Regulatory protein E2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1489080 | |
Research Use Only | |
E2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
METLCQRLNV CQDKILTHYE NDSTDLRDHI DYWKHMRLEC AIYYKAREMG FKHINHQVVP TLAVSKNKAL QAIELQLTLE TIYNSQYSNE KWTLQDVSLE VYLTAPTGCI KKHGYTVEVQ FDGDICNTMH YTNWTHIYIC EEASVTVVEG QVDYYGLYYV HEGIRTYFVQ FKDDAEKYSK NKVWEVHAGG QVILCPTSVF SSNEVSSPEI IRQHLANHPA ATHTKAVALG TEETQTTIQR PRSEPDTGNP CHTTKLLHRD SVDSAPILTA FNSSHKGRIN CNSNTTPIVH LKGDANTLKC LRYRFKKHCT LYTAVSSTWH WTGHNVKHKS AIVTLTYDSE WQRDQFLSQV KIPKTITVST GFMSI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |