Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REG3A / HIP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) REG3A / HIP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6593-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002571.1
REG3A / HIP Protein
Research Use Only
REG3A
Recombinant Protein
E. coli
EEPQRELPSA RIRCPKGSKA YGSHCYALFL SPKSWTDADL ACQKRPSGNL VSVLSGAEGS FVSSLVKSIG NSYSYVWIGL HDPTQGTEPN GEGWEWSSSD VMNYFAWERN PSTISSPGHC ASLSRSTAFL RWKDYNCNVR LPYVCKFTD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5068
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol