Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REG3A / HIP Protein
Código de producto. p-7153384
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Codice prodotto. Cantidad unitSize
16014400 10 μg 10 microgramos
16054400 50 μg 50 microgramos
16004400 100 μg 100 microgramos
16034400 200 μg 200 microgramos
16044400 500 μg 500 microgramos
16024400 1 mg 1 miligramo
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16014400
Marca: enQuireBio™ QP6593ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) REG3A / HIP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Número de acceso NP_002571.1
ID de gen (Entrez) 5068
Nombre REG3A / HIP Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen REG3A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia EEPQRELPSA RIRCPKGSKA YGSHCYALFL SPKSWTDADL ACQKRPSGNL VSVLSGAEGS FVSSLVKSIG NSYSYVWIGL HDPTQGTEPN GEGWEWSSSD VMNYFAWERN PSTISSPGHC ASLSRSTAFL RWKDYNCNVR LPYVCKFTD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.