Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBBP4 Protein
A cDNA sequence encoding the RBBP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | RBBP4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923059
|
enQuireBio™
QP13276-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15913059
|
enQuireBio™
QP13276-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15903059
|
enQuireBio™
QP13276-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
RBBP4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RBBP4 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMADKEA AFDDAVEERV INEEYKIWKK NTPFLYDLVM THALEWPSLT AQWLPDVTRP EGKDFSIHRL VLGTHTSDEQ NHLVIASVQL PNDDAQFDAS HYDSEKGEFG GFGSVSGKIE IEIKINHEGE VNRARYMPQN PCIIATKTPS SDVLVFDYTK HPSKPDPSGE CNPDLRLRGH QKEGYGLSWN PNLSGHLLSA SDDHTICLWD ISAVPKEGKV VDAKTIFTGH TAVVEDVSWH LLHESLFGSV ADDQKLMIWD TRSNNTSKPS HSVDAHTAEV NCLSFNPYSE FILATGSADK TVALWDLRNL KLKLHSFESH KDEIFQVQWS PHNETILASS GTDRRLNVWD LSKIGEEQSP EDAEDGPPEL LFIHGGHTAK ISDFSWNPNE PWVICSVSED NIMQVWQMAE NIYNDEDPEG SVDPEGQGS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |