Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBBP4 Protein
Código de producto. 15923059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15923059 5 μg 5 microgramos
15913059 20 μg 20 microgramos
15903059 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15923059
Marca: enQuireBio™ QP132765ug
A cDNA sequence encoding the RBBP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre RBBP4 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMADKEA AFDDAVEERV INEEYKIWKK NTPFLYDLVM THALEWPSLT AQWLPDVTRP EGKDFSIHRL VLGTHTSDEQ NHLVIASVQL PNDDAQFDAS HYDSEKGEFG GFGSVSGKIE IEIKINHEGE VNRARYMPQN PCIIATKTPS SDVLVFDYTK HPSKPDPSGE CNPDLRLRGH QKEGYGLSWN PNLSGHLLSA SDDHTICLWD ISAVPKEGKV VDAKTIFTGH TAVVEDVSWH LLHESLFGSV ADDQKLMIWD TRSNNTSKPS HSVDAHTAEV NCLSFNPYSE FILATGSADK TVALWDLRNL KLKLHSFESH KDEIFQVQWS PHNETILASS GTDRRLNVWD LSKIGEEQSP EDAEDGPPEL LFIHGGHTAK ISDFSWNPNE PWVICSVSED NIMQVWQMAE NIYNDEDPEG SVDPEGQGS
Tampón RBBP4 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM EDTA.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.