Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related GTP-binding protein 1
Código de producto. 16054671
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related GTP-binding protein A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_006561.1
ID de gen (Entrez) 10670
Nombre Ras-related GTP-binding protein 1
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAGA
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MPNTAMKKKV LLMGKSGSGK TSMRSIIFAN YIARDTRRLG ATIDVEHSHV RFLGNLVLNL WDCGGQDTFM ENYFTSQRDN IFRNVEVLIY VFDVESRELE KDMHYYQSCL EAILQNSPDA KIFCLVHKMD LVQEDQRDLI FKEREEDLRR LSRPLECACF RTSIWDETLY KAWSSIVYQL IPNVQQLEMN LRNFAQIIEA DEVLLFERAT FLVISHYQCK EQRDVHRFEK ISNIIKQFKL SCSKLAA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related GTP-binding protein 1 >