Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RALGPS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RALGPS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001177657.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9649 |
Nombre | RALGPS1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16090031
|
enQuireBio™
QP7659-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16010041
|
enQuireBio™
QP7659-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16000041
|
enQuireBio™
QP7659-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16020041
|
enQuireBio™
QP7659-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16030041
|
enQuireBio™
QP7659-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040041
|
enQuireBio™
QP7659-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001177657.1 | |
RALGPS1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 4 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9649 | |
Research Use Only | |
RALGPS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MYKRNGLMAS VLVTSATPQG SSSSDSLEGQ SCDYASKSYD AVVFDVLKVT PEEFASQITL MDIPVFKAIQ PEELASCGWS KKEKHSLAPN VVAFTRRFNQ VSFWVVREIL TAQTLKIRAE ILSHFVKIAK KLLELNNLHS LMSVVSALQS APIFRLTKTW ALLNRKDKTT FEKLDYLMSK EDNYKRTREY IRSLKMVPSI PYLGIYLLDL IYIDSAYPAS GSIMENEQRS NQMNNILRII ADLQVSCSYD HLTTLPHVQK YLKSVRYIEE LQKFVEDDNY KLSLRIEPGS SSPRLVSSKE DLAAM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |