Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RALGPS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RALGPS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7659-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16000041
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001177657.1
RALGPS1 Protein
Research Use Only
RALGPS1
Recombinant Protein
E. coli
MYKRNGLMAS VLVTSATPQG SSSSDSLEGQ SCDYASKSYD AVVFDVLKVT PEEFASQITL MDIPVFKAIQ PEELASCGWS KKEKHSLAPN VVAFTRRFNQ VSFWVVREIL TAQTLKIRAE ILSHFVKIAK KLLELNNLHS LMSVVSALQS APIFRLTKTW ALLNRKDKTT FEKLDYLMSK EDNYKRTREY IRSLKMVPSI PYLGIYLLDL IYIDSAYPAS GSIMENEQRS NQMNNILRII ADLQVSCSYD HLTTLPHVQK YLKSVRYIEE LQKFVEDDNY KLSLRIEPGS SSPRLVSSKE DLAAM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9649
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 4
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol