Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pyridoxal kinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pyridoxal kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6481-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033620
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003672.1
Pyridoxal kinase Protein
Research Use Only
PDXK
Recombinant Protein
E. coli
MEEECRVLSI QSHVIRGYVG NRAATFPLQV LGFEIDAVNS VQFSNHTGYA HWKGQVLNSD ELQELYEGLR LNNMNKYDYV LTGYTRDKSF LAMVVDIVQE LKQQNPRLVY VCDPVLGDKW DGEGSMYVPE DLLPVYKEKV VPLADIITPN QFEAELLSGR KIHSQEEALR VMDMLHSMGP DTVVITSSDL PSPQGSNYLI VLGSQRRRNP AGSVVMERIR MDIRKVDAVF VGTGDLFAAM LLAWTHKHPN NLKVACEKTV STLHHVLQRT IQCAKAQAGE GVRPSPMQLE LRMVQSKRDI EDPEIVVQAT VL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8566
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol