Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pyridoxal kinase Protein
Código de producto. p-7153253
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16013620 10 μg 10 microgramos
16053620 50 μg 50 microgramos
16003620 100 μg 100 microgramos
16033620 200 μg 200 microgramos
16043620 500 μg 500 microgramos
16023620 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16013620
Marca: enQuireBio™ QP6481ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pyridoxal kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003672.1
ID de gen (Entrez) 8566
Nombre Pyridoxal kinase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PDXK
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MEEECRVLSI QSHVIRGYVG NRAATFPLQV LGFEIDAVNS VQFSNHTGYA HWKGQVLNSD ELQELYEGLR LNNMNKYDYV LTGYTRDKSF LAMVVDIVQE LKQQNPRLVY VCDPVLGDKW DGEGSMYVPE DLLPVYKEKV VPLADIITPN QFEAELLSGR KIHSQEEALR VMDMLHSMGP DTVVITSSDL PSPQGSNYLI VLGSQRRRNP AGSVVMERIR MDIRKVDAVF VGTGDLFAAM LLAWTHKHPN NLKVACEKTV STLHHVLQRT IQCAKAQAGE GVRPSPMQLE LRMVQSKRDI EDPEIVVQAT VL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.