Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pulmonary surfactant-associated protein A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Pulmonary surfactant-associated protein A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10005-iv-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15942738
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001087239.2
Pulmonary surfactant-associated protein A1 Protein
Research Use Only
SFTPA1
Recombinant Protein
E. coli
EVKDVCVGSP GIPGTPGSHG LPGRDGRDGL KGDPGPPGPM GPPGEMPCPP GNDGLPGAPG IPGECGEKGE PGERGPPGLP AHLDEELQAT LHDFRHQILQ TRGALSLQGS IMTVGEKVFS SNGQSITFDA IQEACARAGG RIAVPRNPEE NEAIASFVKK YNTYAYVGLT EGPSPGDFRY SDGTPVNYTN WYRGEPAGRG KEQCVEMYTD GQWNDRNCLY SRLTICEF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
653509
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-B2M
Tris-based buffer, 50% glycerol