Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pulmonary surfactant-associated protein A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Pulmonary surfactant-associated protein A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00€ - 1705.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001087239.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 653509 |
Nombre | Pulmonary surfactant-associated protein A1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932738
|
enQuireBio™
QP10005-IV-100UG |
100 μg |
1705.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952738
|
enQuireBio™
QP10005-IV-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15942738
|
enQuireBio™
QP10005-IV-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001087239.2 | |
Pulmonary surfactant-associated protein A1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
653509 | |
Research Use Only | |
SFTPA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EVKDVCVGSP GIPGTPGSHG LPGRDGRDGL KGDPGPPGPM GPPGEMPCPP GNDGLPGAPG IPGECGEKGE PGERGPPGLP AHLDEELQAT LHDFRHQILQ TRGALSLQGS IMTVGEKVFS SNGQSITFDA IQEACARAGG RIAVPRNPEE NEAIASFVKK YNTYAYVGLT EGPSPGDFRY SDGTPVNYTN WYRGEPAGRG KEQCVEMYTD GQWNDRNCLY SRLTICEF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |