Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRZ1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRZ1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6557-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16004150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001193767.1
PTPRZ1 Protein
Research Use Only
PTPRZ1
Recombinant Protein
Yeast
IGWSYTGALN QKNWGKKYPT CNSPKQSPIN IDEDLTQVNV NLKKLKFQGW DKTSLENTFI HNTGKTVEIN LTNDYRVSGG VSEMVFKASK ITFHWGKCNM SSDGSEHSLE GQKFPLEMQI YCFDADRFSS FEEAVKGKGK LRALSILFEV GTEENLDFKA IIDGVESVSR FGKQAALDPF ILLNLLPNST DKYYIYNGSL TSPPCTDTVD WIVFKDTVSI SESQLAVFCE VLTMQQSGYV MLMDYLQNNF REQQYKFSRQ VFSSY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5803
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol