Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRZ1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRZ1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001193767.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5803 |
Nombre | PTPRZ1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16054140
|
enQuireBio™
QP6557-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16094140
|
enQuireBio™
QP6557-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16064140
|
enQuireBio™
QP6557-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16084140
|
enQuireBio™
QP6557-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16004150
|
enQuireBio™
QP6557-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074140
|
enQuireBio™
QP6557-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001193767.1 | |
PTPRZ1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5803 | |
Research Use Only | |
PTPRZ1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
IGWSYTGALN QKNWGKKYPT CNSPKQSPIN IDEDLTQVNV NLKKLKFQGW DKTSLENTFI HNTGKTVEIN LTNDYRVSGG VSEMVFKASK ITFHWGKCNM SSDGSEHSLE GQKFPLEMQI YCFDADRFSS FEEAVKGKGK LRALSILFEV GTEENLDFKA IIDGVESVSR FGKQAALDPF ILLNLLPNST DKYYIYNGSL TSPPCTDTVD WIVFKDTVSI SESQLAVFCE VLTMQQSGYV MLMDYLQNNF REQQYKFSRQ VFSSY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |