Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6556-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001103224.1
PTPRB Protein
Research Use Only
PTPRB
Recombinant Protein
Yeast
RQKVSHGRER PSARLSIRRD RPLSVHLNLG QKGNRKTSCP IKINQFEGHF MKLQADSNYL LSKEYEELKD VGRNQSCDIA LLPENRGKNR YNNILPYDAT RVKLSNVDDD PCSDYINASY IPGNNFRREY IVTQGPLPGT KDDFWKMVWE QNVHNIVMVT QCVEKGRVKC DHYWPADQDS LYYGDLILQM LSESVLPEWT IREFKICGEE QLDAHRLIRH FHYTVWPDHG VPETTQSLIQ FVRTVRDYIN RSPGAGPTVV HCSAGVGRTG TFIALDRILQ QLDSKDSVDI YGAVHDLRLH RVHMVQTECQ YVYLHQCVRD VLRARKLRSE QENPLFPIYE NVNPEYHRDP VYSRH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5787
10 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol