Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRB, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001103224.1
ID de gen (Entrez) 5787
Nombre PTPRB Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16034130
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6556-YE-100UG
100 μg
640.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16074130
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6556-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16044130
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6556-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16064130
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6556-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16084130
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6556-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16054130
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6556-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001103224.1
PTPRB Protein
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
5787
Research Use Only
PTPRB
Recombinant Protein
Yeast
RQKVSHGRER PSARLSIRRD RPLSVHLNLG QKGNRKTSCP IKINQFEGHF MKLQADSNYL LSKEYEELKD VGRNQSCDIA LLPENRGKNR YNNILPYDAT RVKLSNVDDD PCSDYINASY IPGNNFRREY IVTQGPLPGT KDDFWKMVWE QNVHNIVMVT QCVEKGRVKC DHYWPADQDS LYYGDLILQM LSESVLPEWT IREFKICGEE QLDAHRLIRH FHYTVWPDHG VPETTQSLIQ FVRTVRDYIN RSPGAGPTVV HCSAGVGRTG TFIALDRILQ QLDSKDSVDI YGAVHDLRLH RVHMVQTECQ YVYLHQCVRD VLRARKLRSE QENPLFPIYE NVNPEYHRDP VYSRH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.