Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein phosphatase 1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein phosphatase 1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6520-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16093880
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001028729.1
Protein phosphatase 1B Protein
Research Use Only
PPM1B
Recombinant Protein
E. coli
SIVLVCFSNA PKVSDEAVKK DSELDKHLES RVEEIMEKSG EEGMPDLAHV MRILSAENIP NLPPGGGLAG KRNVIEAVYS RLNPHRESDG ASDEAEESGS QGKLVEALRQ MRINHRGNYR QLLEEMLTSY RLAKVEGEES PAEPAATATS SNSDAGNPVT MQESHTESES GLAELDSSNE DAGTKMSGEK I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5495
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform Beta-X
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol