missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein phosphatase 1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein phosphatase 1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001028729.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5495 |
Nombre | Protein phosphatase 1B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16043880
|
enQuireBio™
QP6520-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063880
|
enQuireBio™
QP6520-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16053880
|
enQuireBio™
QP6520-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073880
|
enQuireBio™
QP6520-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083880
|
enQuireBio™
QP6520-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093880
|
enQuireBio™
QP6520-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001028729.1 | |
Protein phosphatase 1B Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform Beta-X | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5495 | |
Research Use Only | |
PPM1B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SIVLVCFSNA PKVSDEAVKK DSELDKHLES RVEEIMEKSG EEGMPDLAHV MRILSAENIP NLPPGGGLAG KRNVIEAVYS RLNPHRESDG ASDEAEESGS QGKLVEALRQ MRINHRGNYR QLLEEMLTSY RLAKVEGEES PAEPAATATS SNSDAGNPVT MQESHTESES GLAELDSSNE DAGTKMSGEK I | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |