Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8161-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042981
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001229393.1
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B Protein
Research Use Only
PPP1R1B
Recombinant Protein
E. coli
MLFRLSEHSS PEEEASPHQR ASGEGHHLKS KRPNPCAYTP PSLKAVQRIA ESHLQSISNL NENQASEEED ELGELRELGY PREEDEEEEE DDEEEEEEED SQAEVLKVIR QSAGQKTTCG QGLEGPWERP PPLDESERDG GSEDQVEDPA LSEPGEEPQR PSPSEPGT
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
84152
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol