Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001229393.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 84152 |
Nombre | Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16012981
|
enQuireBio™
QP8161-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16032981
|
enQuireBio™
QP8161-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022981
|
enQuireBio™
QP8161-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042981
|
enQuireBio™
QP8161-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052981
|
enQuireBio™
QP8161-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062981
|
enQuireBio™
QP8161-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001229393.1 | |
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
84152 | |
Research Use Only | |
PPP1R1B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLFRLSEHSS PEEEASPHQR ASGEGHHLKS KRPNPCAYTP PSLKAVQRIA ESHLQSISNL NENQASEEED ELGELRELGY PREEDEEEEE DDEEEEEEED SQAEVLKVIR QSAGQKTTCG QGLEGPWERP PPLDESERDG GSEDQVEDPA LSEPGEEPQR PSPSEPGT | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |