Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055145.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 23645 |
Nombre | Protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16078121
|
enQuireBio™
QP9341-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018131
|
enQuireBio™
QP9341-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16088121
|
enQuireBio™
QP9341-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16008131
|
enQuireBio™
QP9341-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16028131
|
enQuireBio™
QP9341-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098121
|
enQuireBio™
QP9341-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_055145.3 | |
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23645 | |
Research Use Only | |
PPP1R15A | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GPLEPWLVEA VKGAALVEAG LEGEARTPLA IPHTPWGRRP EEEAEDSGGP GEDRETLGLK TSSSLPEAWG LLDDDDGMYG EREATSVPRG QGSQFADGQR APLSPSLLIR TLQGSDKNPG EEKAEEEGVA EEEGVNKFSY PPSHRECCPA VEEEDDEEAV KKEAHRTSTS ALSPGSKPST WVSCPGEEEN QATEDKRTER SKGARKTSVS PRSSGSDPRS WEYRSGEASE EKEEKAHKET GKGEAAPGPQ SSAPAQRPQL KSWWCQPSDE EEGEVKALGA AEKDGEAECP PCIPPPSAFL KAWVYWPGED TEEEEDEEED EDSDSGSDEE EGEAEASSST PATGVFLKSW VYQPGEDTEE EEDEDSDTGS AEDEREAETS ASTPPASAFL KAWVYRPGED TEEEEDEDVD SEDKEDDSEA ALGEAESDPH PSHPDQRAHF RGWGYRPGKE TEEEEAAEDW GEAEPCPFRV AIYVPGEKPP PPWAPPRLPL RLQRRLKRPE TPTHDPDPET PLKARKVRFS EKVTVHFLAV WAGPAQAARQ GPWEQLARDR SRFARRITQA QEELSPCLTP AARARAWARL RNPPLAPIPA LTQTLPSSSV PSSPVQTTPL SMS-QAVATP SRSSAAAAAA LDLSGRRG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |