Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein FAM49B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein FAM49B, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2365.00€
Especificaciones
Nombre Protein FAM49B Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16002781
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8121-EC-100UG
100 μg
518.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-07-2022
para ver el stock
16022781
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8121-EC-1MG
1 mg
2365.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-07-2022
para ver el stock
16012781
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8121-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16032781
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8121-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16042781
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8121-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16052781
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8121-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Protein FAM49B Protein
His-SUMO
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001243692.1
Recombinant Protein
E. coli
MGNLLKVLTC TDLEQGPNFF LDFENAQPTE SEKEIYNQVN VVLKDAEGIL EDLQSYRGAG HEIREAIQHP ADEKLQEKAW GAVVPLVGKL KKFYEFSQRL EAALRGLLGA LTSTPYSPTQ HLEREQALAK QFAEILHFTL RFDELKMTNP AIQNDFSYYR RTLSRMRINN VPAEGENEVN NELANRMSLF YAEATPMLKT LSDATTKFVS ENKNLPIENT TDCLSTMASV CRVMLETPEY RSRFTNEETV SFCLRVMVGV IILYDHVHPV GAFAKTSKID MKGCIKVLKD QPPNSVEGLL NALRYTTKHL NDETTSKQIK SMLQ
51571
FAM49B