Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein FAM49B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein FAM49B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8121-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032781
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001243692.1
Protein FAM49B Protein
Research Use Only
FAM49B
Recombinant Protein
E. coli
MGNLLKVLTC TDLEQGPNFF LDFENAQPTE SEKEIYNQVN VVLKDAEGIL EDLQSYRGAG HEIREAIQHP ADEKLQEKAW GAVVPLVGKL KKFYEFSQRL EAALRGLLGA LTSTPYSPTQ HLEREQALAK QFAEILHFTL RFDELKMTNP AIQNDFSYYR RTLSRMRINN VPAEGENEVN NELANRMSLF YAEATPMLKT LSDATTKFVS ENKNLPIENT TDCLSTMASV CRVMLETPEY RSRFTNEETV SFCLRVMVGV IILYDHVHPV GAFAKTSKID MKGCIKVLKD QPPNSVEGLL NALRYTTKHL NDETTSKQIK SMLQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51571
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol