Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein FAM160B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein FAM160B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7713-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080351
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001128523.1
Protein FAM160B1 Protein
Research Use Only
FAM160B1
Recombinant Protein
E. coli
MFSKFTSILQ HAVEALAPSL PLQEDFVYHW KAITHYYIET SDDKAPVTDT NIPSHLEQML DILVQEENER ESGETGPCME YLLHHKILET LYTLGKADCP PGMKQQVLVF YTKLLGRIRQ PLLPHINVHR PVQKLIRLCG EVLATPTENE EIQFLCIVCA KLKQDPYLVN FFLENKMKSL ASKGVPNVIS EDTLKGQDSL STDTGQSRQP EELSGATGME QTELEDEPPH QMDHLSTSLD NLSVTSLPEA SVVCPNQDYN LVNSLLNLTR SPDGRIAVKA CEGLMLLVSL PEPAAAKCLT QSTCLCELLT DRLASLYKAL PQSVDPLDIE TVEAINWGLD SYSHKEDASA FPGKRALISF LSWFDYCDQL IKEAQKTAAV ALAKAVHERF FIGVMEPQLM QTSEMGILTS TALLHRIVRQ VTSDVLLQEM VFFILGEQRE PETLAEISRH PLRHRLIEHC DHISDEISIM TLRMFEHLLQ KPNEHILYNL VLRNLEERNY TEYKPLCPED KDVVENGLIA GAVDLEEDPL FTDISPENTL PNQEWLSSSP PATPDHPKND GKTEVHKIVN SFLCLVPDDA KSSYHVEGTG YDTYLRDAHR QFRDYCAICL RWEWPGSPKA LEKCNLEAAF FEGHFLKVLF DRMGRILDQP YDVNLQVTSV LSRLSLFPHP HIHEYLLDPY VNLAPGCRSL FSVIVRVVGD LMLRIQRIQD FTPKLLLVRK RLLGLEPEGP MQTLPSWW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57700
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol