Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein FAM160B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein FAM160B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001128523.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 57700 |
Nombre | Protein FAM160B1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16040351
|
enQuireBio™
QP7713-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16060351
|
enQuireBio™
QP7713-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16050351
|
enQuireBio™
QP7713-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070351
|
enQuireBio™
QP7713-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080351
|
enQuireBio™
QP7713-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16090351
|
enQuireBio™
QP7713-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001128523.1 | |
Protein FAM160B1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
57700 | |
Research Use Only | |
FAM160B1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFSKFTSILQ HAVEALAPSL PLQEDFVYHW KAITHYYIET SDDKAPVTDT NIPSHLEQML DILVQEENER ESGETGPCME YLLHHKILET LYTLGKADCP PGMKQQVLVF YTKLLGRIRQ PLLPHINVHR PVQKLIRLCG EVLATPTENE EIQFLCIVCA KLKQDPYLVN FFLENKMKSL ASKGVPNVIS EDTLKGQDSL STDTGQSRQP EELSGATGME QTELEDEPPH QMDHLSTSLD NLSVTSLPEA SVVCPNQDYN LVNSLLNLTR SPDGRIAVKA CEGLMLLVSL PEPAAAKCLT QSTCLCELLT DRLASLYKAL PQSVDPLDIE TVEAINWGLD SYSHKEDASA FPGKRALISF LSWFDYCDQL IKEAQKTAAV ALAKAVHERF FIGVMEPQLM QTSEMGILTS TALLHRIVRQ VTSDVLLQEM VFFILGEQRE PETLAEISRH PLRHRLIEHC DHISDEISIM TLRMFEHLLQ KPNEHILYNL VLRNLEERNY TEYKPLCPED KDVVENGLIA GAVDLEEDPL FTDISPENTL PNQEWLSSSP PATPDHPKND GKTEVHKIVN SFLCLVPDDA KSSYHVEGTG YDTYLRDAHR QFRDYCAICL RWEWPGSPKA LEKCNLEAAF FEGHFLKVLF DRMGRILDQP YDVNLQVTSV LSRLSLFPHP HIHEYLLDPY VNLAPGCRSL FSVIVRVVGD LMLRIQRIQD FTPKLLLVRK RLLGLEPEGP MQTLPSWW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |