Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein atonal homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein atonal homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7932-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16001691
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005163.1
Protein atonal homolog 1 Protein
Research Use Only
ATOH1
Recombinant Protein
Yeast
MSRLLHAEEW AEVKELGDHH RQPQPHHLPQ PPPPPQPPAT LQAREHPVYP PELSLLDSTD PRAWLAPTLQ GICTARAAQY LLHSPELGAS EAAAPRDEVD GRGELVRRSS GGASSSKSPG PVKVREQLCK LKGGVVVDEL GCSRQRAPSS KQVNGVQKQR RLAANARERR RMHGLNHAFD QLRNVIPSFN NDKKLSKYET LQMAQIYINA LSELLQTPSG GEQPPPPPAS CKSDHHHLRT AASYEGGAGN ATAAGAQQAS GGSQRPTPPG SCRTRFSAPA SAGGYSVQLD ALHFSTFEDS ALTAMMAQKN LSPSLPGSIL QPVQEENSKT SPRSHRSDGE FSPHSHYSDS DEAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
474
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol