missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Protein atonal homolog 1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein atonal homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

202.00€ - 2155.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_005163.1
ID de gen (Entrez) 474
Nombre Protein atonal homolog 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16061681
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7932-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16001691
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7932-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16051681
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7932-YE-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081681
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7932-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16091681
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7932-YE-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16071681
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7932-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_005163.1
Protein atonal homolog 1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
474
Research Use Only
ATOH1
Recombinant Protein
Yeast
MSRLLHAEEW AEVKELGDHH RQPQPHHLPQ PPPPPQPPAT LQAREHPVYP PELSLLDSTD PRAWLAPTLQ GICTARAAQY LLHSPELGAS EAAAPRDEVD GRGELVRRSS GGASSSKSPG PVKVREQLCK LKGGVVVDEL GCSRQRAPSS KQVNGVQKQR RLAANARERR RMHGLNHAFD QLRNVIPSFN NDKKLSKYET LQMAQIYINA LSELLQTPSG GEQPPPPPAS CKSDHHHLRT AASYEGGAGN ATAAGAQQAS GGSQRPTPPG SCRTRFSAPA SAGGYSVQLD ALHFSTFEDS ALTAMMAQKN LSPSLPGSIL QPVQEENSKT SPRSHRSDGE FSPHSHYSDS DEAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications