Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein AATF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein AATF, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_036270.1
ID de gen (Entrez) 26574
Nombre Protein AATF Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16024981
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8502-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16044981
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8502-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16034981
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8502-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16054981
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8502-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16064981
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8502-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16074981
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8502-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_036270.1
Protein AATF Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
26574
Research Use Only
AATF
Recombinant Protein
E. coli
PLALQLEQLL NPRPSEADPE ADPEEATAAR VIDRFDEGED GEGDFLVVGS IRKLASASLL DTDKRYCGKT TSRKAWNEDH WEQTLPGSSD EEISDEEGSG DEDSEGLGLE EYDEDDLGAA EEQECGDHRE SKKSRSHSAK TPGFSVQSIS DFEKFTKGMD DLGSSEEEED EESGMEEGDD AEDSQGESEE DRAGDRNSED DGVVMTFSSV KVSEEVEKGR AVKNQIALWD QLLEGRIKLQ KALLTTNQLP QPDVFPLFKD KGGPEFSSAL KNSHKALKAL LRSLVGLQE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.