Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein AATF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein AATF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8502-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054981
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036270.1
Protein AATF Protein
Research Use Only
AATF
Recombinant Protein
E. coli
PLALQLEQLL NPRPSEADPE ADPEEATAAR VIDRFDEGED GEGDFLVVGS IRKLASASLL DTDKRYCGKT TSRKAWNEDH WEQTLPGSSD EEISDEEGSG DEDSEGLGLE EYDEDDLGAA EEQECGDHRE SKKSRSHSAK TPGFSVQSIS DFEKFTKGMD DLGSSEEEED EESGMEEGDD AEDSQGESEE DRAGDRNSED DGVVMTFSSV KVSEEVEKGR AVKNQIALWD QLLEGRIKLQ KALLTTNQLP QPDVFPLFKD KGGPEFSSAL KNSHKALKAL LRSLVGLQE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
26574
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol