Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasome inhibitor PI31 subunit Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proteasome inhibitor PI31 subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7980-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16001961
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001310336.1
Proteasome inhibitor PI31 subunit Protein
Research Use Only
PSMF1
Recombinant Protein
E. coli
MAGLEVLFAS AAPAITCRQD ALVCFLHWEV VTHGYFGLGV GDQPGPNDKK SELLPAGWNN NKDLYVLRYE YKDGSRKLLV KAITVESSMI LNVLEYGSQQ VADLTLNLDD YIDAEHLGDF HRTYKNSEEL RSRIVSGIIT PIHEQWEKAN VSSPHREFPP ATAREVDPLR IPPHHPHTSR QPPWCDPLGP FVVGGEDLDP FGPRRGGMIV DPLRSGFPRA LIDPSSGLPN RLPPGAVPPG ARFDPFGPIG TSPPGPNPDH LPPPGYDDMY L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9491
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol