Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasome inhibitor PI31 subunit Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proteasome inhibitor PI31 subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001310336.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9491 |
Nombre | Proteasome inhibitor PI31 subunit Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16051951
|
enQuireBio™
QP7980-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16071951
|
enQuireBio™
QP7980-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061951
|
enQuireBio™
QP7980-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081951
|
enQuireBio™
QP7980-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16091951
|
enQuireBio™
QP7980-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16001961
|
enQuireBio™
QP7980-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001310336.1 | |
Proteasome inhibitor PI31 subunit Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9491 | |
Research Use Only | |
PSMF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGLEVLFAS AAPAITCRQD ALVCFLHWEV VTHGYFGLGV GDQPGPNDKK SELLPAGWNN NKDLYVLRYE YKDGSRKLLV KAITVESSMI LNVLEYGSQQ VADLTLNLDD YIDAEHLGDF HRTYKNSEEL RSRIVSGIIT PIHEQWEKAN VSSPHREFPP ATAREVDPLR IPPHHPHTSR QPPWCDPLGP FVVGGEDLDP FGPRRGGMIV DPLRSGFPRA LIDPSSGLPN RLPPGAVPPG ARFDPFGPIG TSPPGPNPDH LPPPGYDDMY L | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |