missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PROS1 / Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PROS1 /, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000304.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5627 |
Nombre | PROS1 / Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023990
|
enQuireBio™
QP6533-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043990
|
enQuireBio™
QP6533-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033990
|
enQuireBio™
QP6533-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053990
|
enQuireBio™
QP6533-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063990
|
enQuireBio™
QP6533-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073990
|
enQuireBio™
QP6533-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000304.2 | |
PROS1 / Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5627 | |
Research Use Only | |
PROS1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ANSLLEETKQ GNLERECIEE LCNKEEAREV FENDPETDYF YPKYLVCLRS FQTGLFTAAR QSTNAYPDLR SCVNAIPDQC SPLPCNEDGY MSCKDGKASF TCTCKPGWQG EKCEFDINEC KDPSNINGGC SQICDNTPGS YHCSCKNGFV MLSNKKDCKD VDECSLKPSI CGTAVCKNIP GDFECECPEG YRYNLKSKSC EDIDECSENM CAQLCVNYPG GYTCYCDGKK GFKLAQDQKS CEVVSVCLPL NLDTKYELLY LAEQFAGVVL YLKFRLPEIS RFSAEFDFRT YDSEGVILYA ESIDHSAWLL IALRGGKIEV QLKNEHTSKI TTGGDVINNG LWNMVSVEEL EHSISIKIAK EAVMDINKPG PLFKPENGLL ETKVYFAGFP RKVESELIKP INPRLDGCIR SWNLMKQGAS GIKEIIQEKQ NKHCLVTVEK GSYYPGSGIA QFHIDYNNVS SAEGWHVNVT LNIRPSTGTG VMLALVSGNN TVPFAVSLVD STSEKSQDIL LSVENTVIYR IQALSLCSDQ QSHLEFRVNR NNLELSTPLK IETISHEDLQ RQLAVLDKAM KAKVATYLGG LPDVPFSATP VNAFYNGCME VNINGVQLDL DEAISKHNDI RAHSCPSVWK KTKNS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |