Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PROS1 / Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PROS1 /, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6533-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033990
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000304.2
PROS1 / Protein
Research Use Only
PROS1
Recombinant Protein
E. coli
ANSLLEETKQ GNLERECIEE LCNKEEAREV FENDPETDYF YPKYLVCLRS FQTGLFTAAR QSTNAYPDLR SCVNAIPDQC SPLPCNEDGY MSCKDGKASF TCTCKPGWQG EKCEFDINEC KDPSNINGGC SQICDNTPGS YHCSCKNGFV MLSNKKDCKD VDECSLKPSI CGTAVCKNIP GDFECECPEG YRYNLKSKSC EDIDECSENM CAQLCVNYPG GYTCYCDGKK GFKLAQDQKS CEVVSVCLPL NLDTKYELLY LAEQFAGVVL YLKFRLPEIS RFSAEFDFRT YDSEGVILYA ESIDHSAWLL IALRGGKIEV QLKNEHTSKI TTGGDVINNG LWNMVSVEEL EHSISIKIAK EAVMDINKPG PLFKPENGLL ETKVYFAGFP RKVESELIKP INPRLDGCIR SWNLMKQGAS GIKEIIQEKQ NKHCLVTVEK GSYYPGSGIA QFHIDYNNVS SAEGWHVNVT LNIRPSTGTG VMLALVSGNN TVPFAVSLVD STSEKSQDIL LSVENTVIYR IQALSLCSDQ QSHLEFRVNR NNLELSTPLK IETISHEDLQ RQLAVLDKAM KAKVATYLGG LPDVPFSATP VNAFYNGCME VNINGVQLDL DEAISKHNDI RAHSCPSVWK KTKNS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5627
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol